Learn More
Applied Biosystems™ Thermo Sequenase Dye Primer Manual Cycle Sequencing Kit
Code produit 15823374
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15823374 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15823374 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 792601KT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Thermo Sequenase avec pyrophosphatase inorganique thermostable, tampon de réaction (concentré), ADN de contrôle pUC19, amorce de contrôle, amorce sens universelle TAMRA -40, mélange de terminaison ddG (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddA (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddT (7-deaza-dGTP), mélange de terminaison ddC (7-deaza-dGTP), colorant de charge de formamide, manuel de protocole
Le kit de séquençage cyclique manuel d’amorces au colorant Thermo Sequenase est conçu pour être utilisé avec des amorces fluorescentes marquées au colorant et des scanners à fluorescence haute résolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Kit Components:
Thermo Sequenase with thermostable inorganic Pyrophosphatase
Reaction Buffer (concentrate)
Control DNA pUC19
Control Primer, TAMRA -40 Universal Forward Primer
ddG Termination Mix (7-deaza-dGTP)
ddA Termination Mix (7-deaza-dGTP)
ddT Termination Mix (7-deaza-dGTP)
ddC Termination Mix (7-deaza-dGTP)
Formamide Loading Dye
Protocol Book
The kit and all the enclosed reagents should be stored frozen at -20°C (NOT in a frost-free freezer). Keep all reagents on ice when removed from storage for use.
Format Kit
À utiliser avec (application) Séquençage
Amorce Universal Forward Primer
Type de produit Kit de séquençage cyclique manuel d’amorces au colorant Thermo Sequenase
Quantité 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche