Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de transfert d’azote liquide série Thermo
Code produit 10318543 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
32 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10318543 10 L 1 pièce
10480394 5 L 1 pièce
10398293 20 L 1 pièce
11587304 32 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10318543 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TY509X2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1707.84€
    1510.69€ / 1 pièces
    Économisez 197.15€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide économiques et durables.
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide Thermo Scientific™ Thermo Series économiques et durables. La Thermo Series comprend six modèles avec des capacités allant de 5 à 32 L. Une gamme complète d’accessoires de manipulation et de distribution ainsi que des chariots de transport sont également disponibles.
Caractéristiques :
  • Conçus pour l’approvisionnement en azote liquide d’autres conteneurs cryogéniques.
  • Conteneurs Dewar en aluminium légers assurant de faibles taux d’évaporation statique
  • Dispositif de soutirage optionnel, creuset de 12 ml et socle à roulettes
  • Les dewars compacts Thermo 5 et 10 sont dotés d’une poignée verseuse extrêmement pratique pour le remplissage par versement et pour les applications requérant de très petites quantités d’azote liquide.
  • Les Thermo 10, 20 et 30 peuvent être équipés de dispositifs auxiliaires de retrait autopressurisés permettant de distribuer facilement le LN2 sans versement
Remarque :
Les taux d’évaporation statique indiqués sont basés sur les performances d’un récipient neuf, sans ouvertures du couvercle et sans produits à l’intérieur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient de transfert de LN2
Capacité (métrique) 10 L
Hauteur (impériale) extérieure 21,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 54,6 cm
Diamètre (impériale) 10,3 in
Diamètre (impériale) col interne 2,2 in
Diamètre (métrique) 26,2 cm
Diamètre (métrique) col interne 5,6 cm
Poids à l’expédition (impériale) 14 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6,4 kg
Poids (impériale) 13 lb
Poids (métrique) 5,9 kg