Learn More
Thermo Scientific™ Récipients de transfert d’azote liquide série Thermo
Code produit 10398293 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
32 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10398293 20 L 1 pièce
10480394 5 L 1 pièce
10318543 10 L 1 pièce
11587304 32 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10398293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TY509X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00€
    1667.03€ / 1 pièces
    Économisez 142.97€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide économiques et durables.
Stockez et distribuez de petites quantités d’azote liquide grâce à nos récipients de transfert d’azote liquide Thermo Scientific™ Thermo Series économiques et durables. La Thermo Series comprend six modèles avec des capacités allant de 5 à 32 L. Une gamme complète d’accessoires de manipulation et de distribution ainsi que des chariots de transport sont également disponibles.
Caractéristiques :
  • Conçus pour l’approvisionnement en azote liquide d’autres conteneurs cryogéniques
  • Conteneurs Dewar en aluminium légers assurant de faibles taux d’évaporation statique
  • Dispositif de soutirage optionnel, système de prélèvement de 12 ml et socle à roulettes
  • Les systèmes Dewar compacts Thermo 5 et 10 sont dotés d’une poignée pratique en forme de seau pour le versement et pour les applications requérant de petites quantités d’azote liquide
  • Les systèmes Thermo 10, 20 et 30 peuvent être équipés de dispositifs auxiliaires de retrait autopressurisés permettant de distribuer facilement le LN2 sans versement
Remarque :
Les taux d’évaporation statique indiqués sont basés sur les performances d’un récipient neuf, sans ouverture du couvercle et sans produit à l’intérieur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient de transfert de LN2
Capacité (métrique) 20 L
Hauteur (impériale) extérieure 24,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 62,8 cm
Diamètre (impériale) 14,5 in
Diamètre (impériale) col interne 2 in
Diamètre (métrique) 36,8 cm
Diamètre (métrique) col interne 5 cm
Poids à l’expédition (impériale) 24 lb
Poids (impériale) 19 lb
Poids (métrique) 8,6 kg