Learn More
Liebisch™ Évaporateur Thermobil™
Code produit 11930188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
EVTM-130-32-13
Plage de températures (métrique):
200°C
Dimensions (L x l x H):
34 x 23 x 13 cm (boîtier)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Plage de températures (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11930188 EVTM-130-32-13 200°C 34 x 23 x 13 cm (boîtier) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11930188 Fournisseur Liebisch™ Code fournisseur 67186201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Permet le chauffage et la concentration d’échantillons avec des gaz sélectionnés.
  • Bains à sec interchangeables (blocs mono)
  • Exécute différentes fonctions avec une unité
  • Profondeur d’alésage : 65 mm
  • Trou d’alésage : Rond ou plat
  • Emplacements de l’échantillon : 24 à 108
  • Diamètre du trou d’alésage : 5 à 20 mm
  • Dimension du boîtier : 23 x 33 x 13 cm
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le transfert de chaleur
Type Bloc chauffant
Modèle EVTM-130-32-13
Plage de températures (métrique) 200°C
Puissance 750 W
Dimensions (L x l x H) 34 x 23 x 13 cm (boîtier)