Learn More
Liebisch™ Système de chauffage Thermobil
Code produit 10345103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
130°C
200°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10345103 130°C 1 pièce
10351212 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10345103 Fournisseur Liebisch™ Code fournisseur 50006101
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évaporateur sous flux gazeux multi-vannes
• Débit de gaz indépendant sur chaque aiguille
• Régulation PID stabilité ± 0,2°C
• Principe
• Evaporation ou concentration par balayage d'un flux gazeux à la surface du liquide porté à une température légèrement inférieure à son point d'ébullition dans un bain à sec
• Construction
• Bain à sec à portoir aluminium multiposte fixe ou amovible surmonté d'un plateau répartiteur de gaz à aiguilles interchangeables acier inox ou tubes PTFE
• Entrée de gaz unique (φ 3mm, 0,1 bar maxi) avec vis de réglage débit indépendante pour chaque aiguille
• Régulation PID
• Régulateur PID à sonde Pt100 stabilité ± 0,2°C
• Affichage numérique de la température réelle et de consigne
• Rampe de température programmable
• Lampe témoin de mise en chauffe
• Evaporateur à portoir de tubes amovible
• Un évaporateur complet se compose du bain à sec
• Accessoires obligatoires un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes au choix. un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes.
Spécification
Plage de températures (métrique) 130°C
Puissance 750 W