Description
- La conception optimisée des blocs permet un transfert de température optimal dans votre échantillon pour obtenir d’excellents résultats
- L’étalonnage spécifique à l’Eppendorf SmartBlock grâce à la technologie de capteur intégrée optimise l’homogénéité et la précision de la température
- Chaque SmartBlock est inspecté individuellement en production pour la précision de la température et est livré avec un certificat spécifique au numéro de série à des fins de documentation
- Thermoblocks isolés pour un fonctionnement ergonomique ; vous ne vous brûlerez pas les doigts (concept PhysioCare)
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
- La technologie Eppendorf QuickRelease™ permet un échange de blocs rapide et simple, aucun outil nécessaire
- Limité au ThermoMixer C et au ThermoStat C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ThermoMixer™ C Eppendorf et Thermostat™ C Eppendorf |
| À utiliser avec (application) | 24 tubes cryogéniques |
| Volume d’échantillon (métrique) | 1,5 à 2 ml |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Diamètre (métrique) extérieur | 12,5 mm |