Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Code produit 15391647 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 600 watts
Communications:
Néant
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Communications Type de pompe Alimentation électrique unitSize
15391647 Jusqu’à 600 watts Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 230 V/50 Hz 1 pièce
15301657 Jusqu’à 600 watts Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 230 V/50 Hz 1 pièce
15985171 Jusqu’à 600 watts Néant MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 230 V/50 Hz 1 pièce
15532541 Jusqu’à 600 watts Néant MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15391647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 196221010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00€
    3700.00€ / 1 pièces
    Économisez 210.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700W ou2391 BTU. Les caractéristiques innovantes du ThermoChill I optimisent la fiabilité du produit.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.
  • Accès aisé pour le remplissage.
  • Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
  • Thermostat numérique intuitif.
  • Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
  • Dimensions : 60,5 x 35,6 x 58,4 cm (23,8 x 14,0 x 23,0 in)
  • En option : communications numériques type RS232 ou RS485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE / homologation UL
Communications Néant
Puissance de refroidissement Jusqu’à 600 watts
Débit 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar)
Type de pompe PD1 (pompe à déplacement positif)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle ThermoChill I LR
Réfrigérant R134A
Température (point de consigne) -10°C à +30°C
Stabilité de la température ± 0,1°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V