Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Code produit 15985171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 600 watts
Communications:
Néant
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Communications Type de pompe Alimentation électrique Conditionnement
15985171 Jusqu’à 600 watts Néant MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 230 V/50 Hz 1 pièce
15391647 Jusqu’à 600 watts Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 230 V/50 Hz 1 pièce
15301657 Jusqu’à 600 watts Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 230 V/50 Hz 1 pièce
15532541 Jusqu’à 600 watts Néant MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15985171 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 196224010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00€
    3550.00€ / 1 pièces
    Économisez 315.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700W ou2391 BTU. Les caractéristiques innovantes du ThermoChill I optimisent la fiabilité du produit.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.
  • Accès aisé pour le remplissage
  • Manomètre sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
  • Contrôleur numérique intuitif
  • Les témoins lumineux sur le contrôleur s’allument lors de l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum / maximum
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Roulettes verrouillables pour faciliter le transport
  • Dimensions : 23,8 × 14,0 × 23,0 po (60,5 × 35,6 × 58,4 cm)
  • Communications numériques type RS232 ou RS485 en option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE / homologation UL
Communications Néant
Puissance de refroidissement Jusqu’à 600 watts
Débit 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar)
Type de pompe MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle ThermoChill I LR
Réfrigérant R134A
Température (point de consigne) -10°C à +30°C
Stabilité de la température ± 0,1°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.