Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill II
Code produit 15311657 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 900 watts
Débit:
1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar)
2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar)
2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar)
Communications:
Néant
RS232
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
PD2 (pompe à déplacement positif)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Débit Communications Type de pompe unitSize
15311657 Jusqu’à 900 watts 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar) Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15331657 Jusqu’à 900 watts 2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar) RS232 PD2 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15341657 Jusqu’à 900 watts 2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar) RS232 PD2 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15921400 Jusqu’à 900 watts 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar) Néant MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 1 pièce
15552541 Jusqu’à 900 watts 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar) RS232 MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15311657 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 197221010000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Choisissez ces refroidisseurs / recycleurs pour le contrôle de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 1000 W ou 3415 BTU.
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 1 000 W ou 3 415 BTU.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill II propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
Caractéristiques :
  • Accès aisé pour le remplissage
  • Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
  • Contrôleur numérique intuitif
  • Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport
  • En option : communications numériques type RS232 ou RS485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE / homologation UL
Communications Néant
Puissance de refroidissement Jusqu’à 900 watts
Débit 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar)
Type de pompe PD1 (pompe à déplacement positif)
Modèle ThermoChill II LR
Réfrigérant R134A
Température (point de consigne) -10°C à +30°C
Stabilité de la température ± 0,1°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.