Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill III
Code produit 15562541 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu'à 1 900 W
Débit:
1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar)
2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar)
2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar)
Communications:
Néant
RS232
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
PD2 (pompe à déplacement positif)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Débit Communications Type de pompe unitSize
15562541 Jusqu'à 1 900 W 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar) RS232 MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) 1 pièce
15361657 Jusqu'à 1 900 W 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar) Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15371657 Jusqu'à 1 900 W 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar) Néant PD1 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15381657 Jusqu'à 1 900 W 2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar) Néant PD2 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
15391657 Jusqu'à 1 900 W 2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar) RS232 PD2 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15562541 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 198224120000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2000 w ou6830 BTU.
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2000 W ou 6830 BTU. La gamme compacte de refroidisseurs Thermo Scientific™ ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600et 2000 watts. Des conceptions innovantes intégrées, comme des raccords de plomberie minimisés et un système de filtre fluide à plein débit, optimisent la fiabilité du produit. Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
  • Accès aisé pour le remplissage
  • Manomètre sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
  • Contrôleur numérique intuitif
  • Les témoins lumineux sur le contrôleur s’allument lors de l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum / maximum
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Roulettes verrouillables pour faciliter le transport
  • Communications numériques type RS232 ou RS485 en option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ThermoChill III LR, 230 V/50 Hz, MDCI RS232
Certifications/Conformité Marquage CE / homologation UL
Communications RS232
Puissance de refroidissement Jusqu'à 1 900 W
Débit 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar)
Type de pompe MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle ThermoChill III LR
Réfrigérant R134A
Température (point de consigne) -10°C à +30°C
Stabilité de la température ± 0,1°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Type de connexion RS232