Learn More
Ebro Electronic™ Sondes de pénétration à thermocouple
Code produit 10207790
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200 °C à 500 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10207790 -200 °C à 500 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10207790 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13410674
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de pénétration pour la mesure de la température des masses viscoplastiques telles que l'asphalte, le bitume ou les sols.
Sonde de pénétration ATEX+500°C avec poignée et câble 1 m
• φ 2,1 x 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive 2011/65/UE RoHS
Diamètre (métrique) de la sonde 2,1mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Sonde de pénétration, mesure de température de masses viscoplastiques telles que l'asphalte, le bitume
Hauteur (métrique) 30 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Modèle TPN 230
Type de sonde Pénétration
Poids (métrique) 0.12 kg
Type de produit Sonde de pénétration
Température max. (métrique) 500°C
Température min. (métrique) 500°C
Plage de températures (métrique) -200 °C à 500 °C
À utiliser avec (équipement) TFN 520
Largeur (métrique) 100 mm