Description
- Le fil flexible isolé au Kapton est idéal pour vérifier la température des aliments
- Fil flexible isolé par fibre de verre utilisé pour les mesures de températures élevées
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
- Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
- Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité car elles risquent de rouiller
Specifications
Specifications
| Type | Sonde de thermocouple |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour le contrôle de température des aliments |
| Isolation | Kapton |
| Longueur (impériale) | 60 po (sonde) |