Learn More
Cole-Parmer™ Thermocouple à fil isolé Digi-Sense™
Code produit 11841280 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
120 po (sonde)
60 po (sonde)
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11841280 120 po (sonde) 1 pièce
11706624 60 po (sonde) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11841280 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0851282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    37.88€ / 1 pièces
    Économisez 13.12€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sondes adaptées à de nombreuses applications à haute température. Les sondes thermocouple à fil isolant Cole-Parmer™ Digi-Sense™ comprennent un câble isolé droit sans poignée et sont dotées de mini-connecteurs à code couleur ANSI : type J - noir, type K - jaune et type T - bleu.
  • Le fil flexible isolé au Kapton est idéal pour vérifier la température des aliments
  • Fil flexible isolé par fibre de verre utilisé pour les mesures de températures élevées
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
  • Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité car elles risquent de rouiller
Spécification
max. (métrique) -150° to +482°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Utilisé pour les mesures de température élevée
Longueur (impériale) 120 po (sonde)