Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de pénétration de type K
Description
La sonde thermocouple de type K de pénétration avec poignée est conçue pour mesurer la température des échantillons semi-solides et à haute température. Le temps de réponse d’une mesure est affecté par la position du capteur par rapport à la substance mesurée. La structure à tête pointue offre une réponse rapide en 15 secondes de la mesure de la température.
- Structure en acier inox robuste et résistante à la corrosion
- Mesure des surfaces jusqu’à 900°C (1650°F)
- Sonde à tête pointue de 155 mm (6,1 po)
- Temps de réponse : 15 secondes (90 % de la valeur finale)
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la température des échantillons semi-solides (p. ex. viande, caoutchouc) et à haute température |
| Longueur (impériale) de sonde | 6,1 in |
| Longueur (métrique) de sonde | 155 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Durée de mesure | 15 s |
| Type de sonde | Sonde thermocouple de pénétration de type K |
| Type de produit | Sonde thermocouple |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètre à thermistance HI 766PX, poignée de sonde interchangeable HI 766HD |