Learn More
Oakton™ Sonde isolée FEP Digi-Sense™
Code produit 11771349 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +204°C
-257°C à +399°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11771349 -200°C à +204°C 1 pièce
11775288 -257°C à +399°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11771349 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 0846683
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette sonde pour une immersion à long terme dans des environnements semi-caustiques. Sonde isolée FEP Cole-Parmer Digi-Sense™ : offrant une souplesse d’utilisation grâce à sa tête scellée et peut être utilisée dans des environnements difficiles ou immergée dans des liquides. Parfaite pour un usage général quotidien.
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit, mais ne présentent pas de poignée et disposent de mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T. Fabriquées à partir d’un câble 24AWG pour garantir un temps de réponse rapide ainsi qu’une capacité appliquée dans les endroits difficiles d’accès
  • Isolées avec une jonction étanche en FEP
  • Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
  • Peuvent être utilisées pour les applications nécessitant une jonction isolée.
  • Temps de réponse : 0,75 seconde ou plus
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
  • Sonde à fil unique isolé en FEP, avec FEP sur gaine
  • Chaque sonde est scellée hermétiquement et testée à 25 psi
  • Nettoyage facile pour de multiples usages dans différentes applications
  • Le type “T” est recommandé pour une utilisation à basse température
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité, car elles risquent de rouiller
Specifica
Type de produit Sonde thermocouple
Température max. (métrique) 204°C
Température min. (métrique) -200 °C
Plage de températures (métrique) -200°C à +204°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.