Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseur / recycleur ThermoFlex™
Code produit 15759609 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 1 400 watts (60 Hz) 1 170 watts (50 Hz)
Jusqu’à 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz)
Gamme de températures:
5°C à 40°C
5°C à 90°C
Modèle:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Gamme de températures Modèle unitSize
15759609 Jusqu’à 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz) 5°C à 40°C ThermoFlex 900 1 pièce
16211001 Jusqu’à 1 400 watts (60 Hz) 1 170 watts (50 Hz) 5°C à 90°C ThermoFlex 1400 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15759609 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1014C10560210001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs / recycleurs ThermoFlex hautes performances, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, faciles à utiliser et à entretenir.
Les refroidisseurs / recycleurs Thermo Scientific™ ThermoFlex, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, d’une utilisation et d’un entretien faciles.La plateforme ThermoFlex a été élaborée à partir des observations de nos clients, du concept à la réalisation.Cette plateforme de refroidissement haute performance, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 24 000 watts (81 948 btu/h), est configurable pour répondre aux exigences des applications.
Les refroidisseurs ThermoFlex sont désormais disponibles en modèles spéciaux à faible niveau sonore.Le fonctionnement silencieux (<58 dBA) favorise un environnement sûr et moins stressant dans votre laboratoire.Ces modèles à faible bruit sont conçus pour rester silencieux sur toute la plage de fonctionnement du refroidisseur tout en maintenant la précision du contrôle de la température.
*Désormais disponible en version peu bruyante : moins de 58 dBA
Facilité d’utilisation
  • Une interface utilisateur intuitive pour un fonctionnement simplifié et facile.
  • Les filtres à air et à eau peuvent être remplacés pendant que l’unité fonctionne
  • Conditionnement innovant pour une installation rapide
  • Le guide d’installation rapide permet de démarrer le système sans erreur
Performances supérieures
  • Capacité de refroidissement améliorée
  • Fiabilité accrue
  • Simplicité d’entretien
Plateforme configurable
  • Large gamme de capacités de refroidissement disponibles
  • Large choix d’options disponibles
  • Flexibilité de l’installation
Recommandé dans les cas suivants :
  • Industrie aérospatiale
  • Analytique
  • Biotechnologies
  • Produits chimiques
  • Industrie
  • Médical
  • Industrie pharmaceutique
  • Research
  • Université
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Options de configuration Filtration de liquide (incluse), support DI (disponible), remplissage automatique (disponible), contrôle de débit avec lecture (disponible)
Certifications/Conformité CE, CSA
Communications Analogique et numérique (disponible)
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement Jusqu’à 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz)
Gamme de températures 5°C à 40°C
Type Recirculating Chiller
Modèle ThermoFlex 900
Niveau sonore <58 dBA
Capacité de la pompe Jusqu’à 3,3 gpm à 60 psig (12,5 l/min à 4,1 bars) (50 Hz)
Jusqu’à 4,0 gpm à 60 psig (15.
Stabilité de la température ± 0,1°C