Learn More
HUBER Thermofluide DW-Therm HT
Description
- Thermofluide DW-Therm HT P20.340.32
- Thermofluide Unistat pour systèmes fermés
- Température minimale : 20°C
- Température maximale : (170) 340°C
- Viscosité à 25°C : 32 mm2/s
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Gamme de températures | 20°C à 340°C |
| Type | Thermofluide DW-Therm HT |
| Quantité | 10 L |
| Température (métrique) maximale | 340°C |
| Viscosité | 32 mm2/s |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DW-Therm HT
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1