Learn More
HUBER Thermofluide DW-Therm HT
Beskrivning
- Thermofluide DW-Therm HT P20.340.32
- Thermofluide Unistat pour systèmes fermés
- Température minimale : 20°C
- Température maximale : (170) 340°C
- Viscosité à 25°C : 32 mm2/s
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Orange |
| Gamme de températures | 20°C à 340°C |
| Type | Thermofluide DW-Therm HT |
| Quantité | 5 L |
| Température (métrique) maximale | 340°C |
| Viscosité | 32 mm2/s |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)-napthalin
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?