Learn More
Digi-Sense Étiquette de température verticale irréversible à 9 points
Product Code. 11919658 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Type d’adhésif:
Auto-adhésif
Unit Size:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type d’adhésif Unit Size
11919658 Auto-adhésif 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11919658 Supplier Digi-Sense Supplier No. 0806828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    71.55€ / 25 pièces
    Économisez 6.45€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cette étiquette de température verticale irréversible à 9 points fournit une preuve fiable que le produit a été maintenu à la température correcte.
  • Utilisé comme outil d'inspection rapide pour vérifier que le produit est en état d'utilisation lors des opérations d'expédition et de réception.
  • Économisez du temps et de l'argent en évitant les rappels de produits coûteux.
  • Conception auto-adhésive.
  • Les étiquettes sont composées d'une série d'éléments thermosensibles scellés entre des substrats résistants à la chaleur munis de fenêtres transparentes.
  • Chaque élément change de couleur de manière distincte lorsque sa température nominale est atteinte ou dépassée.
  • Les modifications apportées à l'étiquette sont irréversibles, fournissant ainsi un historique de la température de la surface surveillée.
  • Les étiquettes ne se décolleront pas lorsqu'on les retirera, ce qui permettra de les apposer sur un rapport d'inspection afin de constituer un document permanent.
  • Idéal pour une utilisation dans les industries alimentaires, automobiles, du moulage et du travail des métaux.
  • La précision est ±1,8 °F en dessous de 212 °F et ±1 °F au-dessus de 212 °F.
  • Durée de conservation : 1 an après la date d'achat.
Specifications
Type d’adhésif Auto-adhésif
Type de produit Étiquette
Quantité 25 de chaque
Plage de températures (impériale) 400 °F à 500 °F
Plage de températures (métrique) 204 °C à 260 °C
Garantie 1 an à compter de la date d’achat