Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse 1100°C Thermolyne™, 0.04 ft3, 240 V, 50/60 Hz, 4.4 A, 1060 W
Code produit p-4529138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,3 L
Tension:
240 V
Certifications/Conformité:
Homologation CSA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Certifications/Conformité unitSize
16885781 1,3 L 240 V Homologation CSA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16885781 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FB1310M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez votre consommation d’énergie et augmentez le temps de chauffage grâce à ce four, idéal pour une utilisation générale en laboratoire.
Réduisez votre consommation d’énergie et augmentez le temps de chauffage grâce aux fours à moufle de paillasse 1 100°C Thermo Scientific™ Thermolyne™. Ce four est idéal pour la calcination de la plupart des échantillons organiques et inorganiques, le traitement thermique de petites pièces en acier, les tests d’inflammation, les analyses gravimétriques et la détermination de la composition en matières volatiles et solides en suspension.
  • Disponibles en deux capacités différentes
  • Contrôle unique et numérique de la température du point de consigne à 1 100°C
  • affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
  • Isolation à base de fibres en céramique permettant un chauffage plus rapide, ce qui réduit la consommation d’énergie
  • Élément chauffant intégré sur le dessus et sur les deux côtés afin d’améliorer l’uniformité de la température
  • Porte s’ouvrant vers le bas qui sert également d’étagère pour le chargement et le déchargement
  • Commutateur de sécurité de la porte permettant de couper l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte est ouverte
  • Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • Un port de 0,95 cm (0,38 po) de diamètre à l’arrière de la chambre permet la surveillance des températures à l’aide de dispositifs de mesure indépendants
Informations de commande :
Des accessoires d’éléments chauffants et des thermocouples supplémentaires sont disponibles séparément.
Inclut :
Thermocouple, cordon de secteur et fiche d’alimentation
Recommandé dans les cas suivants :
  • Calcination de la plupart des échantillons organiques et inorganiques
  • Traitement thermique de petites pièces en acier
  • Réalisation d’épreuves de combustion
  • Réalisation d’analyses gravimétriques
  • Détermination de matières solides en suspension et volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,04 pi3
Certifications/Conformité Homologation CSA
Description FB1310M
Capacité (métrique) 1,3 L
max. (métrique) 100°C à 1100°C
Type Point de consigne unique
Consommation électrique 1060 W
Stabilité de la température ±0,3 à 1 000°C (±7,8 à 1 000°C)
Dimensions (P x l x H) intérieures 5 x 4 x 3,8 in (13 x 10,3 x 9,8 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 13 x 9 x 14 in (33 x 23 x 36 cm)
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 23
Largeur (métrique) intérieure 10,3 cm
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (impériale) intérieure 3,8 in
Hauteur (métrique) 36 cm
Hauteur (métrique) intérieure 9,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 5 in
Profondeur (métrique) intérieure 13 cm
Poids à l’expédition (impériale) 20 lb
Poids à l’expédition (métrique) 9 kg
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 240 V
Fréquence 50/60 Hz
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.