Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse Thermolyne™
Code produit 10509722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10509722 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10509722 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F4801033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00€
    3021.11€ / 1 pièces
    Économisez 808.89€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire, notamment l’analyse gravimétrique, le frittage, l’analyse quantitative et le traitement thermique.
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire, notamment l’analyse gravimétrique, le frittage, l’analyse quantitative et le traitement thermique.
  • Atteint une température maximale de 1200°C
  • L’orifice de ventilation intégré élimine les contaminants et l’humidité afin de prolonger la durée de vie de l’élément et du four
  • Idéal pour les incinérations • Pour plus de protection, le commutateur de sécurité de la porte coupe l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte s’ouvre
  • Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • Deux éléments chauffants à enroulement ouvert situés sur les côtés de la chambre assurent un chauffage rapide avec un gradient de température minimum. L’isolation en céramique thermiquement efficace entoure la chambre pour une efficacité énergétique maximale
  • Orifice de 0,312 po de diamètre pour le contrôle des températures de la chambre, avec dispositif de mesure indépendant situé à l’arrière de la chambre 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur A1
Capacité (métrique) 5 L
max. (métrique) 100°C à 1200°C
Type de prise Prise EU : CEE 7/7
Dimensions (P x l x H) intérieures 25 x 18 x 13 cm (10 x 7 x 5 po)
Dimensions (L x l x H) extérieures 50 x 34 x 19 cm (19,5 x 13,3 x 19 po)
Alimentation électrique 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance 1560 w
Ampérage 6,5 A