Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse Thermolyne™
Code produit. 10447643
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Tension:
208 V
Type de contrôleur:
Contrôle en huit étapes/un programme
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10447643
Marque: Thermo Scientific™ F4792080
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Cordon d’alimentation (-60 modèles comprennent des cordons 20 A ; -33 unités disponibles avec fiche pour la Chine)
Fours de paillasse compacts et légers
  • Par mesure de protection supplémentaire, le commutateur de sécurité de la porte coupe l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte s’ouvre
  • Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • Deux éléments de chauffage à serpentin ouvert présents sur les côtés de la cuve assurent un chauffage rapide avec un gradient de température minimal
  • La cuve est entourée d’une isolation en céramique thermiquement efficace offrant un rendement énergétique optimal
  • Port de 0.95 cm (0.38 po) de diamètre pour le contrôle des températures de la cuve, avec un dispositif de mesure indépendant à l’arrière de la cuve
Modèles F47900
  • Surface de chauffage de 2 litres (0.07 pieds cubes)
  • Modèles F48000
    • Surface de chauffage de 5.9 litres (0.20 pieds cubes)
    • Comprend une étagère en céramique (SH480X1) qui vient doubler la capacité de charge de l’étuve
    Contrôleur A1
    • Contrôle numérique du point de consigne unique
    • Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
    Contrôleur B1
    • Régulateur numérique du point de consigne unique avec rampe unique jusqu’au point de consigne et stabilisation
    • Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Contrôleur C1
    • Régulateur numérique programmable avec un programme mémorisé contenant huit segments
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Contrôleur D1
    • Régulateur numérique programmable avec quatre programmes mémorisés, 16 segments par programme
    • Avec interface de communication RS-232
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Certifications
    Homologation CSA, marquage CE comme indiqué
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de contrôleur Contrôle en huit étapes/un programme
    Capacité (métrique) 2 l
    max. (métrique) 100°C à 1200°C
    Tension 208 V
    Puissance 1560 W
    Ampérage 7,5 A
    Fréquence 50 / 60 Hz