Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse Thermolyne™
Code produit 10493532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5,8 l
Tension:
120 V
208 V
Type de contrôleur:
Contrôle en huit étapes/un programme
Contrôle à 16 étapes/quatre programmes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Type de contrôleur Conditionnement
10493532 5,8 l 208 V Contrôle en huit étapes/un programme 1 pièce
10447643 2 l 208 V Contrôle en huit étapes/un programme 1 pièce
10654323 2 l 120 V Contrôle à 16 étapes/quatre programmes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10493532 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F480203380
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Cordon d’alimentation (-60 modèles comprennent des cordons 20 A ; -33 unités disponibles avec fiche pour la Chine)
Fours de paillasse compacts et légers
  • Par mesure de protection supplémentaire, le commutateur de sécurité de la porte coupe l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte s’ouvre
  • Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • Deux éléments de chauffage à serpentin ouvert présents sur les côtés de la cuve assurent un chauffage rapide avec un gradient de température minimal
  • La cuve est entourée d’une isolation en céramique thermiquement efficace offrant un rendement énergétique optimal
  • Port de 0.95 cm (0.38 po) de diamètre pour le contrôle des températures de la cuve, avec un dispositif de mesure indépendant à l’arrière de la cuve
Modèles F47900
  • Surface de chauffage de 2 litres (0.07 pieds cubes)
  • Modèles F48000
    • Surface de chauffage de 5.9 litres (0.20 pieds cubes)
    • Comprend une étagère en céramique (SH480X1) qui vient doubler la capacité de charge de l’étuve
    Contrôleur A1
    • Contrôle numérique du point de consigne unique
    • Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
    Contrôleur B1
    • Régulateur numérique du point de consigne unique avec rampe unique jusqu’au point de consigne et stabilisation
    • Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Contrôleur C1
    • Régulateur numérique programmable avec un programme mémorisé contenant huit segments
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Contrôleur D1
    • Régulateur numérique programmable avec quatre programmes mémorisés, 16 segments par programme
    • Avec interface de communication RS-232
    • Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
    Certifications
    Homologation CSA, marquage CE comme indiqué
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de contrôleur Contrôle en huit étapes/un programme
    Capacité (métrique) 5,8 l
    Tension 208 V