Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse industriels Thermolyne™
Code produit 10307112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Consommation électrique:
1560 w
2230 w
Régulation de la température:
1 programme / 8 segments programmable numérique
Point de consigne unique numérique
Tension:
240 V
240 V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Consommation électrique Régulation de la température Tension Conditionnement
10307112 1560 w Point de consigne unique numérique 240 V 1 pièce
12972611 2230 w 1 programme / 8 segments programmable numérique 240 V 1 pièce
15961437 1560 w 1 programme / 8 segments programmable numérique 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10307112 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FD1530M33
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ce four à moufle industriel pour paillasse permet de réaliser des applications à très haute température. Il peut atteindre une température maximale de 1200°C.
Effectuez des applications à très haute température grâce au four à moufle industriel pour paillasse Thermo Scientific™ Thermolyne™, qui peut atteindre une température maximale de 1 200°C.L’unité comprend plusieurs fonctions de sécurité et deux options de régulation de la température.L’isolation renforcée en briques de feu entoure l’ouverture pour une durabilité accrue.
Principales caractéristiques :
  • Une alarme réglable ou une configuration de la protection contre le dépassement de température (OTP) permet de protéger le four ou la cuve déjà chargée d’une chaleur excessive
  • Un dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • La porte à contrepoids s’ouvre verticalement vers le haut, éloignant la chaleur de l’opérateur
  • Quatre éléments enrobés individuellement dans un ciment réfractaire spécial permettent une excellente distribution de la chaleur dans la chambre
  • Un interrupteur de sécurité sur la porte protège l’opérateur en coupant l’alimentation des éléments de chauffe lors de l’ouverture de la porte
  • Un port de 0,95 cm (0,38 in) monté à l’arrière permet de surveiller les températures de la chambre avec des appareils de mesures indépendants
  • Un affichage LED montre simultanément le point de consigne et la température réelle du four soit en °C soit en °F (modèles programmables uniquement)
Contrôleur de point de consigne unique (B1) :
  • Rampe simple jusqu’au point de consigne puis une pause
  • Un affichage unique montre la température réelle ou le point de consigne
Contrôleur programmable à 8 niveaux (C1) :
  • Rampes pour varier les temps de chauffe et les cycles de pause pour maintenir la température à des niveaux définis entre 0,1 et 999,9 minutes
  • La fonction “Holdback” (retenue) “retientˮ le programme jusqu’à ce que la température du four augmente ou diminue en fonction des paramètres préprogrammés—le programme ne doit jamais dépasser la performance du four
Comprend :
Four, thermocouple Platinel™ II et une plaque de four en céramique pour protéger l’élément de chauffe du bas.
Remarque :
Les modèles 120 V nécessitent un câblage fixe et le cordon d’alimentation n’est pas fourni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0.08 cu.ft.
Certifications/Conformité All units cUL, UL listed; -33 units also CE marked.
Capacité (métrique) 2.2 L
max. (métrique) 100°C à 1200°C
Type Single Setpoint
Consommation électrique 1560 w
Régulation de la température Point de consigne unique numérique
Dimensions (P x l x H) intérieures 9 x 4 x 3,75 in (22,8 x 10,1 x 9,5 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 18 x 11 x 16,5 in (45,7 x 27,9 x 41,9 cm)
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.7 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 27.9
Largeur (métrique) intérieure 10.1 cm
Hauteur (impériale) 16,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 3,75 in
Hauteur (métrique) 41.9 cm
Hauteur (métrique) intérieure 9.5 cm
Profondeur (impériale) intérieure 9 in
Profondeur (métrique) intérieure 22.8 cm
Poids à l’expédition (impériale) 52 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 23.5 kg
Alimentation électrique 240 V 50/60 Hz
Tension 240 V
Ampérage 6,5 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.