Description
Utilisez les plus grands accessoires pour fours à moufle de table Thermo Scientific™ Thermolyne™ pour améliorer la vésilité des plus grands fours à moufle de table Thermolyne.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 17.4 x 17.3 x 1.2 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Four à moufle de table de taille maxi Thermolyne |
| max. (métrique) | 100°C to 1200°C |
| Type | Étagère |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 35,2 x 25,4 x 1,27 cm (13,87 x 10 x 0,56 in) |
| Longueur (impériale) | 13,87 po |
| Longueur (métrique) | 35,2 cm |
| Largeur (impériale) | 10 po |
| Largeur (métrique) | 25,4 cm |
| Hauteur (impériale) | 0,56 po |
| Afficher plus |