Learn More
Dostmann Electronic™ Thermomètre numérique
Code produit 11814372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibrated:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibrated Conditionnement
11814372 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11814372 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 50000700
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec des mesures de température allant de -200 °C à +850 °C, °ce thermomètre numérique est idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire, scientifiques et de recherche.
  • Polyvalent : mesure de températures avec le capteur pT100 sur une plage allant de -200°C à +850°C
  • Le thermocouple (type J, K, L, N, R, S, T) à +1760°C avec une résolution de 0,1°C sur toute la plage de mesures
  • Idéal pour le service de contrôle qualité et la production
  • Fonction d’étalonnage intégrée pour équilibrer simplement la tolérance du capteur
  • Fonction d’étalonnage physique à 1 point, 2 points ou 3 points
Spécification
Calibrated Oui