Learn More
VEE GEE Boîtier de thermomètre, armure en laiton nickelé
Code produit 17821264 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) globale:
12 in
15,5 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) globale Conditionnement
17821264 15,5 po 1 pièce
17811204 12 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17821264 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 83025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.75€
    22.37€ / 1 pièces
    Économisez 2.38€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Le boîtier blindé en laiton nickelé protège les thermomètres à liquide en verre des chocs et des manipulations brutales pendant leur utilisation.
  • L'armure comporte un bouchon à vis fileté avec un anneau de suspension si nécessaire.
  • Longueur du thermomètre : au choix 12 in (305 mm) ou 15,5 in (393 mm)
  • Diamètre extérieur : 0,374 in (9,5 mm) / Diamètre intérieur : 0,295 in (7,5 mm)
Spécification
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Proteja los termómetros de líquido en vidrio del manejo brusco y de los golpes durante su uso.
Longueur (impériale) globale 15,5 po
Longueur (métrique) 39.3 cm
Matériau Nickelé
Poids (métrique) 70 g
Type de produit Thermomètre patient
À utiliser avec (équipement) Thermomètres à liquide
Largeur (métrique) 1.9 cm