Learn More
Brannan™ Kit de thermomètre mural pour salle de classe
Code produit 13028573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
380 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13028573 380 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13028573 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 25/702/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.59€
    15.19€ / 1 kits
    Économisez 5.40€
    26% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le kit de thermomètre mural pour salle de classe Brannan™ comprend un grand thermomètre mural en plastique coloré et un tableau pour l’enregistrement des températures.
  • Thermomètre coloré, facile à lire
  • Graphique d’enregistrement laminé
  • Idéal pour une utilisation pédagogique
Spécification
Comprend Tableau de thermométrie de référence laminé
Hauteur (métrique) 380 mm
Type de produit Kit de thermomètre mural