Learn More
Dostmann Electronic Thermomètre / enregistreur de données à 2 canaux
Code produit 11824302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
P755-LOG
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11824302 P755-LOG 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11824302 Fournisseur Dostmann Electronic Code fournisseur 50000755L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1536.03€
    640.00€ / 1 pièces
    Économisez 896.03€
    58% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre de précision portatif fiable et robuste / instrument de mesure avec enregistreur de 2 données pour la température, l’humidité et le débit d’air.
  • Instrument de mesure de précision pour la température, l’humidité et le débit d’air
  • Instrument de mesure portatif P755-LOG
  • 2canaux, pT100, enregistreur
Spécification
Modèle P755-LOG
Type de produit Thermomètre / enregistreur de données