Description
- Encapsulation FEP : en cas de bris, le revêtement FEP retient les morceaux de verre et le liquide, évitant ainsi les blessures et toute contamination.
- Couleurs bleues de sécurité sur fond blanc pour une lecture facilitée
- La précision est égale à une subdivision
- Immersion : totale ou partielle
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | bleu de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Laboratorios, universidades, alimentos/bebidas, medio ambiente, aguas residuales y muchas otras aplicaciones de uso general. |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Matériau | Verre |
| Type de sonde | Inmersión/Propósito general (Cónico) |
| Remplissage du thermomètre | bleu de sécurité |
| Poids (métrique) | 5 g |
| Type de produit | Thermomètre en verre en série |
| Température max. (impériale) | 120°F |
| Afficher plus |