Learn More
Brannan™ Thermomètre médical frontal
Code produit 13088593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
35°C à 40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
13088593 35°C à 40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 13088593 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 11/466/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.45€
    2.65€ / 1 pièces
    Économisez 1.80€
    40% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le thermomètre médical frontal Brannan™ est un thermomètre à bandelette sûr et réutilisable qui prend la température corporelle sur simple contact.
  • Le relevé de la température s’affiche en quelques secondes.
  • Type bandelette
  • Sûr
  • Réutilisable
Spécification
À utiliser avec (application) Mesure clinique de la température
Comprend Boîte de rangement en plastique et instructions
Durée de mesure Secondes
Type de produit Thermomètre
Description Thermomètre à bandelette frontal
Température max. (impériale) 104°F
Température max. (métrique) 40°C
Température (impériale) min. 65°F
Température min. (métrique) 35°C
Plage de températures (impériale) Entre 95°F et 104°F
Plage de températures (métrique) 35°C à 40°C