Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C : thermoblocks Smartblock™
Code produit 13538470 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13538470 8 x 5,0 ml 1 pièce
13518470 24 x 1,5 ml -
13528470 24 x 2 ml 1 pièce
13588460 24 x 0,5 ml 1 pièce
13548470 8 x 15 ml 1 pièce
13558470 4 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13538470 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5309000007
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Maintenez des températures précises et uniformes grâce à ces thermoblocks. Les thermoblocks Eppendorf™ Smartblock™ sont compatibles avec le système Eppendorf ThermoMixer™ C et conviennent à une large gamme d’applications.
  • Échangeable en quelques secondes
  • Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ThermoMixer C Eppendorf
Capacité 8 x 5,0 ml
Type Bloc
Contenance flacon de lavage / déchets Tubes Eppendorf 5 ml x 8