Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Cole-Parmer Tubes en élastomère thermoplastique (TPE)
Cole-Parmer Tubes en élastomère thermoplastique (TPE)
Code produit 30053953 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,625 po
0,75 po
1/16 in
1/2 in
1/32 po.
1/4 in
1/8 in.
1 po
3/16 in
3/32 po
3/8 in.
5/16 in
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1/2 in
1/4 in
1/4 in.
1/8 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
7/32 po
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
24 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30053953 | 5/16 in | 7/16 in. | 15m |
| 30054322 | 1/2 in | 3/4 in | 15m |
| 30053061 | 1/16 in | 1/8 po | 15m |
| 30054035 | 3/32 po | 7/32 po | 15m |
| 30053555 | 0,75 po | 1 in | 15m |
| 30054199 | 0,125 po | 3/16 po | 15m |
| 30053882 | 1/4 in | 3/8 in | 15m |
| 30053623 | 3/32 po | 5/32 po | 15m |
| 30053690 | 3/8 in. | 1/2 in | 15m |
| 30053210 | 1/8 in. | 1/4 in. | 15m |
| 30053893 | 1/4 in | 7/16 in. | 15m |
| 30054004 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15m |
| 30053446 | 1/32 po. | 0,0938 po | 15m |
| 30053382 | 3/16 in | 5/16 in | 15m |
| 30053920 | 0,188 po | 0,375 po | 15m |
| 30053435 | 1/16 in | 3/16 po | 15m |
| 30053579 | 0,625 po | 0,878 po | 15m |
| 30054113 | 0,188 po | 0,438 po | 15m |
| 30054236 | 0,313 po | 0,5 po | 15m |
| 30054138 | 0,25 po | 0,5 po | 15m |
| 30053316 | 3/8 in. | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053060 | 3/16 in | 1/4 in | 15m |
| 30054010 | 0,75 po | 0,878 po | 15m |
| 30053198 | 1 po | 1,25 po | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30053953
Fournisseur
Cole-Parmer
Code fournisseur
5011613
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. E po, excellent pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques. Excellente alternative aux tubes en silicone. Ne contient pas de PVC, de DEHP, de phtalates ni d'autres plastifiants. Ultra-faible e in., matériaux manipulables et lixiviables. Faible perméabilité aux gaz et à l'oxygène. Matière à faible liaison aux protéines et apyrogène. Soudable thermiquement. USP Classe VI, USP Conforme à la norme 661, à la directive RoHS et testé selon les normes BPOG.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 5/16 in |
| Matériau | TPE |
| Diamètre (impériale) externe | 7/16 in. |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 50 ft. |
| Méthode de stérilisation | Irradiación de haz de electrones/gamma entre 25 y 45 kGy |
| Couleur | Concluant |