Learn More
Cole-Parmer Tubes en vulcanisat thermoplastique (TPV) de qualité pharmaceutique
Code produit 30054338 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in.
3/16 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in.
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30054338 3/16 in 7/16 in. 15m
30053527 1/2 in 3/4 in 15m
30053912 1/4 in 1/2 in 15m
30054171 1/16 in 3/16 po 15m
30053517 1/4 in 7/16 in. 15m
30053451 1/4 in 3/8 in 15m
30053658 3/16 in 5/16 in 15m
30054210 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053991 3/8 in. 5/8 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30054338 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    230.20€ / 15m
    Économisez 2.80€
    1% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Offre une excellente résistance aux produits chimiques et au pliage, et d'excellentes performances de pompe.
Les tubes thermoplastiques biocompatibles offrent une bonne résistance chimique. Ne contient pas de BPA, de phtalates, de PVC ni de peroxydes. Stériliser par autoclave, irradiation gamma et stérilisants chimiques. Conforme aux normes américaines Pharmacopée 43, Formulaire national 38 (USP ), Chapitre général 88 Classe VI, Tests de réactivité biologique, In Vivo (2020). Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Certifications/Conformité FDA; Sin ftalatos; USP; RoHS
Diamètre (impériale) interne 3/16 in
Diamètre (impériale) externe 7/16 in.
Longueur totale (impériale) 50 ft.