Learn More
Thermo Scientific™ ThermoPrime Taq DNA Polymerase, with 10X buffer and separate vial of 25 mM MgCl2
Code produit 11727227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 unités
Conditionnement:
2500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11727227 2500 unités 2500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11727227 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0301B
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour les applications de PCR nécessitant un rendement et une sensibilité accrus, ces kits de PCR et ces mélanges maîtres sont optimisés pour produire de grandes quantités de produits PCR.
Les mélanges Thermo Scientific™ Thermoprime sont optimisés pour les applications PCR nécessitant un rendement et une sensibilité accrus, afin de produire de grandes quantités de produits PCR.
L’ADN polymérase Thermoprime Taq est une ADN polymérase thermostable recombinante de 94 kDa obtenue par expression de haut niveau du gène de l’ADN polymérase Taq dans E. coli. Un composant tampon exclusif protège Thermoprime pendant les étapes à haute température, garantissant des performances optimales tout au long de la réaction, ce qui entraîne une augmentation des rendements de PCR. Le format pratique de Master Mix est également disponible pour faciliter la configuration des réactions.
Points forts :
  • Meilleure stabilité enzymatique pour un rendement accru
  • Le système de tampon avancé minimise les étapes d’optimisation de la PCR
  • Les formats Master Mix pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination des échantillons pendant la configuration du dosage
Recommandé dans les cas suivants :
Amplification de fragments jusqu’à 5 kb ; PCR de routine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contenu :
• 10 x 50 μl d’ADN polymérase Taq ThermoPrime (5 U/μl)
• 10 x 1,5 ml de tampon de réaction IV 10X
• 10 x 1,5 ml 25 mM de MgCl2
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase ThermoPrime Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase
Quantité 2500 unités
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 4000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Matériau de départ ADN