Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Caisses isothermes en polystyrène expansé (EPS) avec conteneurs et glacières en carton ondulé (petit format)
Code produit 17828703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
6,25 x 4,25 x 5,5 po
Dimensions (L x l x H):
9 x 7,5 x 8 po
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17828703 6,25 x 4,25 x 5,5 po 9 x 7,5 x 8 po 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17828703 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur 609UPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    212.84€ / 24 pièces
    Économisez 126.16€
    37% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Grand choix de mousse EPS réutilisable et économique, conditionnée dans des emballages en carton ondulé et disponible en petites, moyennes et grandes tailles. Mousse EPS avec emballages en carton ondulé pour le stockage et la livraison en toute sécurité de la plupart des produits réfrigérés ou congelés.
  • Tailles allant de 6 à 10,5 in de longueur
  • Également disponible en ThermoSafe Conteneurs et glacières en EPS ondulé isolé - Moyen (11 à 17 in de longueur)
  • Également disponible en ThermoSafe Conteneurs et glacières en EPS isolé avec parois ondulées - Grand format (19 à 24 in de longueur)
  • carton ondulé de 200 lb de résistance
  • Excellente sublimation de la glace sèche ; la consommation moyenne de glace sèche dans les unités à parois de 1,5 in d'épaisseur est de 5 livres sur 24 heures et de 3 à 4 livres par la suite.
  • Les emballages standard à parois de 1-1/2 in sont idéaux pour les expéditions réfrigérées pendant 24 à 48 heures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 9 x 7,5 x 8 po
Épaisseur de paroi (impériale) 1,5 in
Matériau Polystyrène expansé
Quantité 24 par carton
Dimensions (P x L x H) 6,25 x 4,25 x 5,5 po