Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Enveloppes pour tubes d'échantillons LabMailer
Description
- Un assemblage en deux parties avec des fermetures à pression maintient le contenu en place.
- Idéal pour l'envoi ou le transport d'échantillons non dangereux de sang, d'urine ou autres échantillons de laboratoire.
†Comprend une zone à fentes pour jusqu’à quatre lames.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 tubes |
| Applications | Idéal pour l'envoi ou le transport d'échantillons non dangereux de sang, d'urine ou d'autres échantillons de laboratoire. |
| Type | EPS Shipper |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 7,875 x 5,125 x 1,5 in |
| Largeur (métrique) intérieure | 16 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 170 mm |
| Description | Expéditeur uniquement de mousse. Achat obligatoire du manchon d'expédition modèle 410, pouvant contenir 5 tubes. |
| Capacité | 7, 10, 15 ou 25 ml |
| Matériau | mousse de polystyrène |