Learn More
Sonoco™ Mousse ThermoSafe PolarPack™
Code produit 13059342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 in)
6,5 x 4,5 x 1,5 in (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
9 x 4,75 x 0,75 in (22,8 x 12,1 x 1,9 cm)
Poids (impériale):
17 oz.
18 oz
24 oz.
Poids (métrique):
482 g
0,68 kg
0.72 kg
Conditionnement:
24 pièces
28 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxWxH) Poids (impériale) Poids (métrique) Conditionnement
13059342 20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 in) 18 oz 0.72 kg 28 pièces
17879271 9 x 4,75 x 0,75 in (22,8 x 12,1 x 1,9 cm) 17 oz. 482 g 24 pièces
13079342 6,5 x 4,5 x 1,5 in (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) 24 oz. 0,68 kg 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13059342 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur FPP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    43.87€ / 28 pièces
    Économisez 32.17€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-02-2027
Les briques réfrigérantes sont scellées sous vide, offrant un poids et une forme uniformes. Ces briques réfrigérantes en mousse semi-rigide ne se déforment jamais pendant la congélation, le dégel ou le transit, ce qui permet un contact de surface de qualité supérieure et, par conséquent, une régulation plus homogène de la température.
Les briques réfrigérantes sont scellées sous vide, offrant un poids et une forme uniformes. Ces briques réfrigérantes en mousse semi-rigide ne se déforment jamais pendant la congélation, le dégel ou le transit, ce qui permet un contact de surface de qual
  • Fournit une réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
  • Le gel change de phase à 0°C.
  • Les briques réfrigérantes en mousse PolarPack maintiennent les formats de conditionnement définis tout au long du trajet.
  • Pour les envois congelés ou réfrigérés.
  • Alternative à la glace humide.
  • Disponibles en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Boîte de 28
Largeur (métrique) extérieure 14 cm
Longueur (impériale) extérieure 8,25 in
Largeur (impériale) extérieure 5,5 in
Longueur (métrique) extérieure 20.9 cm
Hauteur (impériale) extérieure 0,75 in
Type Boîte de blocs réfrigérants
Hauteur (métrique) extérieure 1.9 cm
Poids (impériale) 18 oz
Poids (métrique) 0.72 kg
Dimensions (LxWxH) 20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 in)
Point de congélation 0°C (32°F)