Learn More
Sonoco™ Mousse ThermoSafe PolarPack™
Description
Les briques réfrigérantes sont scellées sous vide, offrant un poids et une forme uniformes. Ces briques réfrigérantes en mousse semi-rigide ne se déforment jamais pendant la congélation, le dégel ou le transit, ce qui permet un contact de surface de qual
Specifications
Specifications
| Quantité | 24 Carton |
| Largeur (métrique) extérieure | 11,43 cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 6,5 in |
| Largeur (impériale) extérieure | 4,5 in |
| Longueur (métrique) extérieure | 16,51 cm |
| Hauteur (impériale) extérieure | 1,5 in |
| Type | Boîte de blocs réfrigérants |
| Hauteur (métrique) extérieure | 3,81 cm |
| Poids (impériale) | 24 oz. |
| Poids (métrique) | 0,68 kg |
| Show More |