Learn More
Sonoco™ Mousse ThermoSafe PolarPack™
Code produit 17858703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
11,25 x 9,5 x 1 po (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
Poids (impériale):
56 oz.
Poids (métrique):
1,58 kg
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxWxH) Poids (impériale) Poids (métrique) Conditionnement
17858703 11,25 x 9,5 x 1 po (28,5 x 24,13 x 2,54 cm) 56 oz. 1,58 kg 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17858703 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur FPP56
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.48€
    37.76€ / 12 pièces
    Économisez 28.72€
    43% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Les briques réfrigérantes en mousse ne changent jamais de forme pendant la congélation, le dégel ou le transit, ce qui permet un contact de surface de qualité supérieure et, par conséquent, une régulation plus homogène de la température. Les briques réfri
  • Fournit une réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
  • Le gel change de phase à 0°C.
  • Les briques réfrigérantes en mousse PolarPack maintiennent les formats de conditionnement définis tout au long du trajet.
  • Pour les envois congelés ou réfrigérés.
  • Alternative à la glace humide.
  • Disponibles en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 12/boîte
Largeur (métrique) extérieure 24,13 cm
Longueur (impériale) extérieure 11,25 in
Largeur (impériale) extérieure 9,5 in
Longueur (métrique) extérieure 28,5 cm
Hauteur (impériale) extérieure 1 in
Type Boîte de blocs réfrigérants
Hauteur (métrique) extérieure 2,54 cm
Poids (impériale) 56 oz.
Poids (métrique) 1,58 kg
Plage de températures (métrique) 0 °C
Dimensions (LxWxH) 11,25 x 9,5 x 1 po (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
Point de congélation 0°C
Plage de températures (impériale) 32 °F