Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Code produit 17663585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
10,5 x 7,5 x 1,25 in
5,5 x 3,5 x 0,75 po
6 x 5,5 x 1 in
6,5 x 5,5 x 1 po
8 x 5,5 x 1,25 in
Poids (impériale):
6 oz
12 oz.
16 oz
20 oz
24 oz.
48 oz
Matériau:
Film en polyéthylène
Polyéthylène
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
36 pièces
48 pièces
768 pièces
96 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxWxH) Poids (impériale) Matériau Conditionnement
17663585 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polyéthylène 24 pièces
12201382 6 x 5,5 x 1 in 12 oz. Polyéthylène 48 pièces
13089332 6 x 5,5 x 1 in 12 oz. Polyéthylène 48 pièces
13099332 6,5 x 5,5 x 1 po 16 oz Film en polyéthylène 36 pièces
16383356 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polyéthylène 768 pièces
13009342 8 x 5,5 x 1,25 in 24 oz. Polyéthylène -
13029342 10,5 x 7,5 x 1,25 in 48 oz Film en polyéthylène 12 pièces
12201362 5,5 x 3,5 x 0,75 po 6 oz Film en polyéthylène 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17663585 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur PP20IN24BL
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Les réfrigérants PolarPack offrent des solutions thermiques pour le transport des paquets dont la température est essentielle. Disponibles dans une large sélection de styles et un grand nombre de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour fournir une protection fiable de la température pour une vaste gamme de produits et paquets thermosensibles.
  • Solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit
  • Le gel subira un changement de phase à 0 °C
  • Conditionner le liquide de refroidissement dans le congélateur avant expédition
  • Réfrigération pour le transport de produits alimentaires, pharmaceutiques et médicaux
  • Pour les envois congelés ou réfrigérés
  • Alternative à la glace mouillée
  • Quantité : Paquet de 768 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 768/Pk.
Poids (impériale) 20 oz
Dimensions (LxWxH) 8 x 5,5 x 1,25 in
Matériau Polyéthylène
Point de congélation 0°C
À utiliser avec (application) Pour l‘expédition, la température des emballages est critique pendant le transit