Learn More
Sonoco™ ThermoSafe U-tek™ Glace
Code produit 17868703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
16 x 14,7 po (40,6 x 37,3 cm)
Type:
Tapis carré U-tek
Quantité:
28 feuilles
Conditionnement:
28 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type Quantité Conditionnement
17868703 16 x 14,7 po (40,6 x 37,3 cm) Tapis carré U-tek 28 feuilles 28 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17868703 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur 405SQ
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
  • Peut être acheté en rouleau de 34 pieds, en tapis de 16 x 14 in ou en paquets individuels.
  • Peut être recongelé et réutilisé, résiste à des pressions supérieures à 60 lb par pouce carré pendant cinq minutes ou plus. 
  • Le fluide frigorigène contient de l'eau distillée et déminéralisée à pH neutre, ainsi que des matériaux exclusifs certifiés par les États-Unis. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) considère les produits chimiques de qualité alimentaire comme étant des substances chimiques de qualité alimentaire.
  • Point de congélation : -1 degré C/+30 degrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 28 feuilles
Type Tapis carré U-tek
Dimensions (L x l) 16 x 14,7 po (40,6 x 37,3 cm)
Matériau Matériau de changement de phase
Point de congélation -1 °C
À utiliser avec (application) Idéal pour des produits nécessitant des températures de congélation ou un froid extrême qui pourrait ne pas tolérer la glace carbonique ou le dioxyde de carbone