Learn More
Cole-Parmer™ Poêle résistante aux produits chimiques
Code produit 15339433 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
19,5 x 19,5 x 1,25 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
15339433 19,5 x 19,5 x 1,25 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15339433 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0671588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.94€
    53.43€ / 1 pièces
    Économisez 12.51€
    18% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La poêle résistante aux produits chimiques résiste aux acides faibles, aux solutions alcalines et à de nombreux réactifs.
  • Résiste à des températures °de -40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C).
  • Contenir les débordements avec des casseroles à bords droits.
  • Fabriqués en résine polyester thermodurcissable, ces plateaux blancs sont idéaux pour le transport, le stockage et le nettoyage des produits de laboratoire.
  • Les plateaux résistent à des températures °allant de 40 °C à 121 °C.° (-40 °F à +250 °F).
  • Les casseroles à bords droits sont idéales pour contenir les débordements.
Spécification
Dimensions (L x l x H) 19,5 x 19,5 x 1,25 in
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Longueur (métrique) 49,5 cm
Matériau Plastique
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 49,5 cm
À utiliser avec Idéal pour le transport, le stockage et le nettoyage des produits de laboratoire
Longueur (impériale) 19,5 in
Nb par paquet 1 de chaque
Hauteur (impériale) 1,25 in
Forme Carré
Largeur (impériale) 19,5 in