Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique pour plaques à puits profonds TS-DW
Code produit 15420474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
250 à 1400 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
15420474 250 à 1400 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15420474 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur TSDW
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un agitateur thermique conçu pour l’agitation et le chauffage de plaques à puits profonds. Un principe multisystème, utilisé dans la conception de l’agitateur thermique, lui permet de fonctionner comme 3 dispositifs indépendants : Incubateur, agitateur pour plaques et agitateur thermique. Blocs accessoires disponibles séparément.
  • Plage de température : 25 °C à 100 °C
  • Régulation de la température, ambiante °de 5 °C à 100 °C
  • Temps de chauffe de la plateforme de 25 °C à 37 °C : 6 minutes (pour le bloc B-2E)
  • Vitesse d’agitation : 250 à 1 400 tr/min
  • Plateforme profilée parfaitement adaptée à votre bloc, permettant un transfert de chaleur maximum
  • Faible encombrement
  • Le mélange et l’incubation sont combinés pour réduire les temps de réaction
  • Quatre blocs profilés interchangeables sont disponibles pour certaines plaques à puits profonds.
  • L’affichage LCD à 2 lignes indique à la fois les valeurs définies et les valeurs réelles
  • Couvercle chauffant fourni de série
  • Programmable avec le minuteur numérique (avec alarme sonore)
Remarque : Les blocs sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 250 à 1400 tr/min
Alimentation électrique Entrée AC 100/240 V, 50/60 Hz, Sortie DC 12 V
Plage de températures (métrique) 25°C à 100°C
Uniformité de la température 0,1 °C (à 37°C)
Diamètre (métrique) 2 mm
Dimensions (L x l x H) 260 x 240 x 130 mm
Poids (métrique) 5,0 kg
Précision 0,5 °C (à 37°C)
À utiliser avec (application) ELISA, PCR et préparation de biologie moléculaire, décongélation / mélange, préparation de Master Mix, sciences de la vie, biologie cellulaire, lyse cellulaire, isolement et purification d’ADN/ARN, et remise en suspension de culots
À utiliser avec (équipement) 1 plaque à puits profond, Eppendorf, Sarstedt, Oxygen, Starlab, Custom (doit être commandée séparément)
Comprend Thermoshaker à plaques profondes, couvercle chauffant. (Les blocs sont vendus séparément.)
Plage de durée 1 min à 96 heures