Learn More
Eppendorf™ ThermoStat™ C
Code produit 13547530 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 à 240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
13547530 220 à 240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13547530 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5383000019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00€
    2210.00€ / 1 pièces
    Économisez 170.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Utilisez ce dispositif de contrôle de la température pour le chauffage et le refroidissement de la plupart de vos récipients de laboratoire. Le ThermoStat™ C Eppendorf est l’appareil idéal pour régler et maintenir des températures avec précision.
  • Chauffage et refroidissement actif dans tous les formats de récipients et de plaques courants, de μ5 L à 50 mL, pour une grande flexibilité
  • Large gamme de SmartBlocks permet une grande flexibilité du navire
  • Excellente précision de la température pour une manipulation sûre des échantillons
  • Refroidissement très rapide jusqu'à 5 °C/°min, réduisant votre temps d'attente
  • Une température basse (par exemple 4 °C ou 0 °C) °même à des températures ambiantes plus élevées permet une incubation sûre des échantillons.
  • Les touches de °température (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C et 95 °C) permettent un accès rapide aux températures expérimentales couramment utilisées.
  • Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) La compatibilité empêche la condensation et améliore l'homogénéité de la température à l'intérieur des tubes d'échantillon (jusqu'à 2,0 mL).
  • Gamme complète d'emplacements de programmes (jusqu'à 15) pour une utilisation flexible de l'appareil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle Thermostat C
Alimentation électrique 220 à 240 V
Tension 220 à 240 V