Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cellules unique thermostaté pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160
Code produit 15825427 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Comprend:
1-Cell Holder + UK Power Cable
Support Peltier scellé TPS 1500 W
Support pour 1 pile + câble d’alimentation UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Conditionnement
15825427 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Support pour 1 pile + câble d’alimentation UE 1 pièce
16390508 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 1-Cell Holder + UK Power Cable -
11873674 Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Support Peltier scellé TPS 1500 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15825427 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840306700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00€
    2462.50€ / 1 pièces
    Économisez 467.50€
    15% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Contrôlez les températures d’échantillonnage pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Idéal pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Porte-cuve thermostaté par effet Peltier et refroidi par air pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160. L’accessoire s’adapte à l’intérieur du compartiment à échantillons de l’instrument.
  • Comprend un porte-cuve pour des cellules carrées ayant un trajet optique de 10 mm
  • Plage de températures de 20°C à 60°C
  • Entièrement contrôlé par le logiciel intégré à l’instrument ou le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™
  • Agitation magnétique (à vitesse variable) pour les cuves grand format
  • Peut être utilisé avec des cuves non masquées avec un volume nominal >= à 1000 μl
  • Microcuves < 1000 μL must be masked type
  • Boîte supplémentaire de 10 barreaux d’agitation revêtus de PTFE pour cuvette (5 mm x 2 mm) disponible
  • Source d’alimentation multi-tensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support de cuves simple Peltier avec thermostat
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Capacité Cuves carrées à longueur de trajet de 10 mm
Comprend Support pour 1 pile + câble d’alimentation UE
Précision de la température ± 0,10°C
Thermostatation Peltier avec refroidissement par air