Läs mer
SI Analytics™ Bain thermostatique
Produktkod. 11964709 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
À utiliser avec (application):
Liquide opaque ou translucide
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. À utiliser avec (application) Förpackningsstorlek
11964709 Liquide opaque ou translucide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11964709 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285418526
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le bain thermostatique SI Analytics™ dispose d’un récipient en verre acrylique pouvant contenir jusqu’à deux points de mesure.
  • Bain thermostatique en verre
  • Température de fonctionnement 10°C à 60°C
  • Récipient en verre acrylique pour jusqu’à deux points de mesure
  • Chauffage avec contrôle Pt 100-PID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Thermostat à immersion
À utiliser avec (application) Liquide opaque ou translucide
Modèle CT 72/P
Température (métrique) maximale 60deg;C
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.