Learn More
WTW™ Armoire thermostatique
GREENER_CHOICE
Code produit 16351868
Change view
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte solide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte unitSize
16351868 Porte solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16351868 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 208450
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’armoire thermostatique compacte WTW™ est conçue pour deux plateformes d’agitation OxiTop™ IS 12. Elle est facile à intégrer dans l’environnement de travail et parfaitement adaptée aux applications standard.
  • Armoires thermostatiques pour respiromètres Oxitop™
  • Convient pour DBO, OCDE 301F, la respiration du sol et la dégradation anaérobie
  • Température réglable par incréments de 1K entre 10°C et 40°C
  • Réfrigérant écologique R600a
  • Deux bouchons internes pour le raccordement des plateformes d’agitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 180 L
À utiliser avec (équipement) Pour deux plateformes d’agitation OxiTop™ IS 12
Nbre d’étagères 1
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Modèle de porte Porte solide
Comprend Deux prises internes et porte pleine
Modèle TS 608/2 i
Réfrigérant Réfrigérant écologique R 600a
Résolution de la température 1°C
Uniformité de la température ± 0,5 K
Dimensions (L x l x H) 600 x 600 x 850 mm (extérieur)
Largeur (métrique) intérieure 513 mm
Hauteur (métrique) intérieure 702 mm
Profondeur (métrique) intérieure 441 mm