Learn More
Lauda™ Liquide thermostaté
Code produit 13217949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20L
Conditionnement:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13217949 20L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13217949 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur LZB 316
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Spécification
Capacité (métrique) 20L
Gamme de températures –20°C à +180°C
Type Liquide thermostaté
Quantité 20 l
Température (métrique) maximale 180°C