Learn More
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
37.65€ - 574.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 148-79-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C10H7N3S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.247 |
| Numéro MDL | MFCD00005587 |
| Clé InChI | WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole |
| CID PubChem | 5430 |
| ChEBI | CHEBI:45979 |
| Nom IUPAC | 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15402859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.09 |
10g |
42.00€ 37.65€ / 10g Économisez 4.35€ 10% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15412859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.22 |
100g |
168.00€ 151.65€ / 100g Économisez 16.35€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15422859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.36 |
500g |
574.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Identifiants chimiques
| C10H7N3S | |
| MFCD00005587 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| CHEBI:45979 | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
Spécification
| Thiabendazole | |
| C10H7N3S | |
| UN3077 | |
| 14,9289 | |
| Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 | |
| 201.247 | |
| CHEBI:45979 | |
| ≥98% |
| 148-79-8 | |
| MFCD00005587 | |
| 611403 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole | |
| 5430 | |
| 201.25 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-725-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DE0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Thiabendazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole